Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre sodocalcique USP classe A Volac™ avec certificat de contrôle
Marquage individuel avec le temps de transfert du flux. Les pipettes à poire en verre sodocalcique USP classe A Poulten Graf™ Volac™ avec certificat de contrôle garantissent des volumes et des temps d’écoulement conformes aux limites définies pour les articles de classe A.
Marque: Poulten Graf™ US371/WAC/E/5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Numérotée individuellement et respecte les précisions des normes USP / ISO / BS et DIN
- Graduation indélébile ambrée
- Étalonnée pour délivrer un volume donné
Spécification
Certificat d’étalonnage/Respect des niveaux de précision des normes USP/ISO/BS et DIN | |
Verre sodocalcique | |
5/boîte | |
5 ml |
Classe A | |
Oui | |
0.01 ml | |
Pipette à poire |