Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette à poire VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique pour des mesures précises d’un volume de solution.
24.60€ - 49.25€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | EN ISO 648 |
Classe | AS |
Matériau | Soda Lime Glass |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15599401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/C/5 |
3 mL | |||||||
15549411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/H/5 |
20 mL | |||||||
15539411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/G/5 |
15 mL | |||||||
15519441
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/J/5 |
50 mL | |||||||
15579401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/A/5 |
1 mL | |||||||
15589401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/B/5 |
2 mL | |||||||
15529411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/F/5 |
10 mL | |||||||
15509441
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/I/5 |
25 ml | |||||||
Description
- Graduation ambrée
- Avec 1 trait
- Conformité approuvée
- Avec certificat de lot
- Avec certificat unique
Spécification
Autoclavable | |
AS | |
Non-sterile | |
Ring marks | |
One-mark Bulb Pipette, VOLAC FORTUNA, with single certificate |
EN ISO 648 | |
Soda Lime Glass | |
Amber | |
5 | |
Reusable |