Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette à poire VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique pour des mesures précises d’un volume de solution.
Marque: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/B/5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Amber graduation
- With 1 mark
- Conformity approved
- With batch certificate
- With single certificate
Spécification
Autoclavable | |
AS | |
Non-sterile | |
Ring marks | |
0.01 mL | |
One-mark Bulb Pipette, VOLAC FORTUNA, with single certificate |
EN ISO 648 | |
Soda Lime Glass | |
Amber | |
5 | |
2 mL | |
Reusable |