Learn More
Contec™ Éponges VertiKlean
Procédez aux tâches de nettoyage et d’essuyage en laboratoire avec ces éponges absorbantes, résistantes à l’abrasion. Les éponges Contec™ VertiKlean sont fabriquées en mousse polyester absorbante et en tissu Polynit résistant à l’abrasion. Elles sont disponibles en version stérile ou non stérile.
468.00€
Spécification
Type de produit | Éponge |
---|---|
Matériau | Mousse de polyester, tricot de polyester |
Absorbance | Capacité humide : 172,4ml/éponge |
Autoclavable | Autoclavable |
Structure | Multicouche, lié à la flamme |
Code produit | Marque | Stérilité | Dimensions (L x l) | Matériau | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Dimensions (L x l) | Matériau | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13493566
|
Contec™
VKSPONGE-1 |
Non stérile | 8,5 x 4,25 in (21,5 x 10,7 cm) | Mousse de polyester, tricot de polyester | 1 pli |
468.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les éponges VertiKlean sont dotées d’une mousse de polyester à haut pouvoir adsorbant, associée à la résistance à l’abrasion du tissu Polynit.
- Conçues pour le nettoyage et l’essuyage polyvalents
- Autoclavable
- Disponibles dans une variante stérile prête à l’emploi
- Disponible dans deux tailles
- Simple épaisseur
Spécification
Éponge | |
Capacité humide : 172,4ml/éponge | |
Multicouche, lié à la flamme | |
Idéal pour une utilisation en laboratoire, conçu pour le nettoyage général et l'essuyage |
Mousse de polyester, tricot de polyester | |
Autoclavable | |
Oui | |
1 pli |