Learn More
Contec™ Éponges VertiKlean
Procédez aux tâches de nettoyage et d’essuyage en laboratoire avec ces éponges absorbantes, résistantes à l’abrasion. Les éponges Contec™ VertiKlean sont fabriquées en mousse polyester absorbante et en tissu Polynit résistant à l’abrasion. Elles sont disponibles en version stérile ou non stérile.
Marque: Contec™ VKSPONGE-1
365.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les éponges VertiKlean sont dotées d’une mousse de polyester à haut pouvoir adsorbant, associée à la résistance à l’abrasion du tissu Polynit.
- Conçues pour le nettoyage et l’essuyage polyvalents
- Autoclavable
- Disponibles dans une variante stérile prête à l’emploi
- Disponible dans deux tailles
- Simple épaisseur
Spécification
Éponge | |
21,5 cm | |
10,7 cm | |
Capacité humide : 172,4ml/éponge | |
Multicouche, lié à la flamme | |
8,5 x 4,25 in (21,5 x 10,7 cm) | |
1 pli |
8,5 in | |
4,25 in | |
Mousse de polyester, tricot de polyester | |
Autoclavable | |
Oui | |
Idéal pour une utilisation en laboratoire, conçu pour le nettoyage général et l'essuyage | |
Non stérile |