Learn More
Vitlab™ Pissettes de sécurité à col large VITsafe™
Permet l’identification visuelle facile du support. Les pissettes Vitlab™ VITsafe™ à col large et bouchon à évent coloré comprennent un jet de pulvérisation précis et un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
63.30€ - 106.00€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Filetage (métrique) | GL 45 |
Couleur de bouchon | Rouge |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15722056
|
Vitlab™
1351859 |
250 ml | Acétate d’éthyle |
106.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15752076
|
Vitlab™
1453959 |
500 ml | Pentane |
63.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flacons en PE-LD (ou PP pour l’acétone et le MEK), tube de pulvérisation en PP.
- Avec le bouchon ventilé coloré qui facilite l’identification visuelle du support.
- Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
PEBD | |
GL 45 | |
Rouge |