Learn More
Vitlab™ Pissettes de sécurité à col large VITsafe™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Pentane
Description
- Flacons en PE-LD (ou PP pour l’acétone et le MEK), tube de pulvérisation en PP.
- Avec le bouchon ventilé coloré qui facilite l’identification visuelle du support.
- Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) | 58 mm |
Hauteur (métrique) | 146 mm |
Chemical Label | Acétate d’éthyle |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PEBD |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Couleur de bouchon | Rouge |