Learn More
Vinyltriméthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.37€ - 165.83€
Identifiants chimiques
CAS 2768-02-7
CID PubChem 76004
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11464667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21176.22
100 g
54.37€
100g
11474667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21176.36
500 g
165.83€
500g
Description
Description
Trimethoxyvinylsilane is used as a chemical intermediate in the production of other fine chemicals or as a monomer in the production of vinyl functional silicone polymers. The use of Trimethoxyvinylsilane in coatings is intended to improve bonding or adhesion between organic polymers and mineral surfaces, such as pigments, fillers, and glass or metal substrates. It is used in water-based decorative coating products. It is also used as a as cross-linking agent and adhesion promoter in commercially-available silicone sealant product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthoxyvinylsilane est utilisé comme intermédiaire chimique dans la production d’autres produits chimiques fins ou comme monomère dans la production de polymères de silicone à fonction vinyle. L’utilisation du triméthoxyvinylsilane dans les revêtements est destinée à améliorer la liaison ou l’adhérence entre les polymères organiques et les surfaces minérales, comme les pigments, les charges et les substrats de verre ou de métal. Il est utilisé dans les produits de revêtement décoratif à base d’eau. Il est également utilisé comme agent de réticulation et promoteur d’adhérence dans un produit d’étanchéité au silicone disponible sur le marché.
Solubilité
Solubilité dans l’eau, 9,4 g/l à 20°C.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Identifiants chimiques
2768-02-7
76004
Spécification
122°C to 124°C
<-40°C
C5H12O3Si
MFCD00008605
1099136
vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
CO[Si](C=C)(OC)OC
148.23
148.24
Fruit-like
Moisture sensitive
Vinyltrimethoxysilane
2768-02-7
CH2=CHSi(OCH3)3
UN1993
23°C (73°F)
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Éthényl(triéthoxy)silane
76004
98%
1.392
0.97
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H226-H332-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P314-P370+P378q-P501c
H226-H332-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-449-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VV6770000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.