Learn More
Vinyltriméthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464667
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Trimethoxyvinylsilane is used as a chemical intermediate in the production of other fine chemicals or as a monomer in the production of vinyl functional silicone polymers. The use of Trimethoxyvinylsilane in coatings is intended to improve bonding or adhesion between organic polymers and mineral surfaces, such as pigments, fillers, and glass or metal substrates. It is used in water-based decorative coating products. It is also used as a as cross-linking agent and adhesion promoter in commercially-available silicone sealant product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthoxyvinylsilane est utilisé comme intermédiaire chimique dans la production d’autres produits chimiques fins ou comme monomère dans la production de polymères de silicone à fonction vinyle. L’utilisation du triméthoxyvinylsilane dans les revêtements est destinée à améliorer la liaison ou l’adhérence entre les polymères organiques et les surfaces minérales, comme les pigments, les charges et les substrats de verre ou de métal. Il est utilisé dans les produits de revêtement décoratif à base d’eau. Il est également utilisé comme agent de réticulation et promoteur d’adhérence dans un produit d’étanchéité au silicone disponible sur le marché.
Solubilité
Solubilité dans l’eau, 9,4 g/l à 20°C.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2768-02-7
CID PubChem 76004
Spécification
Point d’ébullition 122°C to 124°C
Nom chimique ou matériau Vinyltrimethoxysilane
Point de fusion <-40°C
Quantité 100 g
Formule moléculaire C5H12O3Si
Formule linéaire CH2=CHSi(OCH3)3
Numéro MDL MFCD00008605
Numéro UN UN1993
Beilstein 1099136
Point d’éclair 23°C (73°F)
Synonyme vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
Clé InChI NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO[Si](C=C)(OC)OC
Nom IUPAC Éthényl(triéthoxy)silane
Poids moléculaire (g/mol) 148.23
Poids de la formule 148.24
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.392
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.97
Afficher plus Afficher moins
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.