Learn More
Vinyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.42€ - 171.86€
Identifiants chimiques
CAS | 78-08-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.31 |
Numéro MDL | MFCD00009063 |
Clé InChI | FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl |
CID PubChem | 6516 |
Nom IUPAC | ethenyltriethoxysilane |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21037.18 |
50 g |
24.42€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21037.30 |
250 g |
56.88€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21037.0B |
1000 g |
171.86€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vinyltriethoxysilane is used as an adhesive for glass slides. It acts as a coupling agent on inorganic substances blended into polymers that function as adhesion promoters, crosslinkers, and surface modifiers. Further, it is used to prepare polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe vinyltriéthoxysilane est utilisé comme adhésif pour les lames en verre. Il agit comme agent de couplage sur des substances inorganiques mélangées en polymères qui fonctionnent comme des promoteurs d’adhérence, des agents de réticulation et des modificateurs de surface. De plus, il est utilisé pour préparer des polymères.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents alcalins, les acides, l’eau et les puissants agents oxydants.
Identifiants chimiques
78-08-0 | |
190.31 | |
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N | |
6516 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C |
C8H18O3Si | |
MFCD00009063 | |
vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl | |
ethenyltriethoxysilane |
Spécification
Vinyltriethoxysilane | |
0.903 | |
34°C (93°F) | |
C8H18O3Si | |
1.399 | |
UN1993 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with organic solvents. | |
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C | |
190.31 | |
190.31 | |
Liquide |
78-08-0 | |
160°C to 161°C | |
0.97 | |
(CH3CH2O)3SiCH=CH2 | |
MFCD00009063 | |
1767229 | |
vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl | |
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N | |
ethenyltriethoxysilane | |
6516 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-081-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VV6700000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’humidité
Recommended Storage : Température ambiante
- Vinyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Vinyltriethoxysilane
RUO – Research Use Only