Learn More
Vinyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480127
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Vinyltriethoxysilane is used as an adhesive for glass slides. It acts as a coupling agent on inorganic substances blended into polymers that function as adhesion promoters, crosslinkers, and surface modifiers. Further, it is used to prepare polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vinyltriéthoxysilane est utilisé comme adhésif pour les lames en verre. Il agit comme agent de couplage sur des substances inorganiques mélangées en polymères qui fonctionnent comme des promoteurs d’adhérence, des agents de réticulation et des modificateurs de surface. De plus, il est utilisé pour préparer des polymères.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents alcalins, les acides, l’eau et les puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-08-0
Formule moléculaire C8H18O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 190.31
Numéro MDL MFCD00009063
Clé InChI FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
CID PubChem 6516
Nom IUPAC éthényl(triéthoxy)silane
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyltriethoxysilane
Densité 0.903
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Odeur Fruit-like
Formule linéaire (CH3CH2O)3SiCH=CH2
Indice de réfraction 1.399
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1767229
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 190.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide