Learn More
Vinyltrichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.70€ - 95.30€
Identifiants chimiques
CAS | 75-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3Cl3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.481 |
Numéro MDL | MFCD00000482 |
Clé InChI | GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride |
CID PubChem | 6413 |
Nom IUPAC | Trichloro(éthényl)silane |
SMILES | C=C[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04387.22 |
100 g |
31.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04387.36 |
500 g |
95.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-94-5 | |
161.481 | |
GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N | |
6413 | |
C=C[Si](Cl)(Cl)Cl |
C2H3Cl3Si | |
MFCD00000482 | |
trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride | |
Trichloro(éthényl)silane |
Spécification
91°C to 93°C | |
-95°C | |
C2H3Cl3Si | |
MFCD00000482 | |
1743440 | |
trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride | |
C=C[Si](Cl)(Cl)Cl | |
161.481 | |
161.49 | |
1.436 | |
1.27 |
Vinyltrichlorosilane | |
75-94-5 | |
CH2=CHSiCl3 | |
UN1305 | |
10°C (50°F) | |
GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N | |
Trichloro(éthényl)silane | |
6413 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H311-H314-H318-H302-H332
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :VINYLTRICHLOROSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-917-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VV6125000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only