Learn More
Vinyltrichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351567
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-94-5
Formule moléculaire C2H3Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 161.481
Numéro MDL MFCD00000482
Clé InChI GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride
CID PubChem 6413
Nom IUPAC Trichloro(éthényl)silane
SMILES C=C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Nom chimique ou matériau Vinyltrichlorosilane
Point de fusion -95°C
Quantité 500 g
Formule linéaire CH2=CHSiCl3
Numéro UN UN1305
Beilstein 1743440
Point d’éclair 10°C (50°F)
Poids de la formule 161.49
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.436
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.27