Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité à mini-pictogrammes en vinyle
9.90€ - 12.85€
Spécification
Certifications/Conformité | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Vinyle |
Quantité | 96/boîte |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11898030
|
Brady™
286916 |
4 : Emergency (Urgence) |
9.90€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11878030
|
Brady™
286905 |
2 : Outil obligatoire |
9.90€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11868030
|
Brady™
286904 |
Interdiction |
9.90€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11888030
|
Brady™
286906 |
3 : Avertissement |
12.85€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Minipictogramme sur planche• Etiquette à adhésion permanente et inflasifiable
• Combinaison de pictogrammes avec chiffres et lettres
• L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles
• Minipictogramme
• Sauvetage
• Dimension des pictogrammes 10 x 10mm ou 10 x 20mm.
Spécification
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Vinyle | |
Acrylique, permanent | |
-18°C à 60°C |
Brillant | |
96/boîte | |
0,061 mm | |
Monde entier |