Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité à mini-pictogrammes en vinyle
Marque: Brady™ 286904
9.41 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Minipictogramme sur planche• Etiquette à adhésion permanente et inflasifiable
• Combinaison de pictogrammes avec chiffres et lettres
• L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles
• Minipictogramme
• Interdiction
• Dimension des pictogrammes 10 x 10mm
Spécification
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Vinyle | |
Acrylique, permanent | |
100 mm | |
Carré | |
Interdiction | |
Noir sur blanc |
Brillant | |
96/boîte | |
0,061 mm | |
-18°C à 60°C | |
Monde entier | |
Symbole de premiers secours |