missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vimentin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Clone: 6K21, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Spécification
Antigène | Vimentin |
---|---|
Clone | 6K21 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Immunofluorescence |
Classification | Recombinant Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17751459
|
Proteintech
CL594-80232-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17741459
|
Proteintech
CL594-80232-100UL |
100 μL |
450.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vimentin Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFSpécification
Vimentin | |
1000 μg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
7431 | |
Primary | |
Store at -20°C |
6K21 | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 594 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG | |
Protein A purification | |
Antibody |