Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, PI Method)
Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live Dead Cells (Calcein AM, PI method) provides dual fluorescence staining for the detection of living and dead cells.
105.00€ - 199.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
---|---|
Émission | 617 nm, 517 nm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17551176
|
Proteintech
PF00007-150T |
150 dosages |
105.00€
150 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17561176
|
Proteintech
PF00007-300T |
300 dosages |
199.00€
300 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The two probes in the kit effect cell viability by measuring intracellular esterase activity and plasma membrane integrity.
- This kit can be used for fluorescence microscopes, flow cytometers, microplate readers and other fluorescence detection systems.
- This kit can be used for most eukaryotic mammalian samples, but not to fungi and yeast.
Spécification
Cytométrie en flux | |
617 nm, 517 nm |