Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, PI Method)
Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live Dead Cells (Calcein AM, PI method) provides dual fluorescence staining for the detection of living and dead cells.
Marque: Proteintech PF00007-300T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les deux sondes du kit ont un effet sur la viabilité cellulaire en mesurant l’activité estérase intracellulaire et l’intégrité de la membrane plasmique.
- Ce kit peut être utilisé pour les microscopes à fluorescence, les cytomètres en flux, les lecteurs de microplaques et d’autres systèmes de détection fluorescente.
- Ce kit peut être utilisé pour la plupart des échantillons de mammifères eucaryotes, mais pas pour les champignons et les levures.
Spécification
Cytométrie en flux | |
617 nm, 517 nm | |
300 dosages |