Learn More
Grant Instruments™ Pompe à turbine verticale, 9l/min pour cuves en acier inoxydable
Faible niveau sonore, conception compacte. Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle spécial pour montage sur cuve, alésage de tuyau 12,7 mm. La pompe à turbine verticale Grant Instruments™ 9 l/min pour cuves en acier inoxydable, n’est nécessaire que lorsque l’application exige une pression supérieure à celle délivrée par la pompe interne pour maintenir le débit.
Marque: Grant Instruments™ VTP1-FLST26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec le thermostat à circulation chauffant
- Faible niveau de bruit
- Conception compacte
- Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle pour le montage sur la cuve
- Alésage de tuyau : 12,7mm
- Pression maximale : 1000 mbar
- Débit maximal : 9 l/min
Specifications
9 l/min | |
S’adapte au réservoir ST18/26 | |
Pompe à haute pression |