Learn More
Grant Instruments™ Pompe à turbine verticale, 9l/min pour cuves en acier inoxydable
Faible niveau sonore, conception compacte. Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle spécial pour montage sur cuve, alésage de tuyau 12,7 mm. La pompe à turbine verticale Grant Instruments™ 9 l/min pour cuves en acier inoxydable, n’est nécessaire que lorsque l’application exige une pression supérieure à celle délivrée par la pompe interne pour maintenir le débit.
Spécification
Débit 9 l/min
Type Pompe à haute pression
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • À utiliser avec le thermostat à circulation chauffant
  • Faible niveau de bruit
  • Conception compacte
  • Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle pour le montage sur la cuve
  • Alésage de tuyau : 12,7mm
  • Pression maximale : 1000 mbar
  • Débit maximal : 9 l/min
Spécification
Spécification
9 l/min
Pompe à haute pression
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Pompe à turbine verticale, 9l/min pour cuves en acier inoxydable