Learn More
Grant Instruments™ Pompe à turbine verticale, 9 l/min pour les bains et les thermostats à circulation réfrigérés Grant
Faible niveau sonore, conception compacte. Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle spécial pour montage sur cuve, alésage de tuyau 12,7 mm. La pompe à turbine verticale Grant Instruments™ 9 l/min pour bains et thermostat à circulation réfrigérés n’est nécessaire que lorsque l’application exige une pression supérieure à celle délivrée par la pompe interne pour maintenir le débit.
397.50€ - 400.68€
Spécification
Débit 9 l/min
Type Pompe à turbine verticale
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
15142605
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
VTP1-PLR123
Unités de réfrigération R1, R2, R3 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15152605
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
VTP1-PLR4
Unité de réfrigération R4
400.68€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15162605
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
VTP1-PLR5
Unité de réfrigération R5
400.68€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-11-2024
Description
  • Pour une utilisation avec bains et thermostats à circulation réfrigérés Grant
  • Faible niveau de bruit
  • Conception compacte
  • Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle pour le montage sur la cuve
  • Alésage de tuyau : 12,7mm
  • Pression maximale : 1000 mbar
  • Débit maximal : 9 l/min
Spécification
Spécification
9 l/min
Pompe à turbine verticale