Learn More
Grant Instruments™ Pompe à turbine verticale, 12 l/min pour les bains et les thermostats à circulation réfrigérés Grant
Faible niveau sonore, conception compacte. Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle spécial pour montage sur cuve, alésage de tuyau 12,7 mm. La pompe à turbine verticale Grant Instruments™ 12 l/min pour bains et thermostat à circulation réfrigérés n’est nécessaire que lorsque l’application exige une pression supérieure à celle délivrée par la pompe interne pour maintenir le débit.
453.68€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15172605
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR123 |
Unités R1, R2 et R3 | |||||||
15182605
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR4 |
Unité de réfrigération R4 |
453.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15102615
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR5 |
Unité de réfrigération R5 |
453.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec bains et thermostats à circulation réfrigérés Grant
- Faible niveau de bruit
- Conception compacte
- Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle pour le montage sur la cuve
- Alésage de tuyau : 12,7mm
- Pression maximale : 1650 mbar
- Débit maximal : 12 l/min
Spécification
12 l/min | |
Pompe à turbine verticale |