Learn More
Ansell™ Gants de protection moyens VersaTouch™ série 72-285
Offrent une résistance exceptionnelle aux coupures, améliorent le confort et la durabilité. Les gants de protection moyens Ansell Edmont™ VersaTouch™ série 72-285 sont équipés de la technologie Dyneema™ pour se protéger contre les coupures.
147.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Cut Resistance Rating | niveau 5 |
Matériau | Dyneema™ |
Poudré | Sans poudre |
Temperature (Metric) Max | 95°C |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11736434
|
Ansell™
72285060 |
6 |
147.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716394
|
Ansell™
72285070 |
7 |
147.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716444
|
Ansell™
72285080 |
8 |
147.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726444
|
Ansell™
72285090 |
9 |
147.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Couleur bleu clair
- Lavables jusqu’à 90°C
- Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires
- Idéal pour le désossage, la découpe, la transformation du poisson, la préparation des repas
Spécification
Bleu | |
Dyneema™ | |
95°C | |
Maille |
niveau 5 | |
Sans poudre | |
Pour le désossement, le découpage, la transformation du poisson, le filetage du poisson, la préparation des repas, les applications de transformation des fruits et légumes | |
Fibre de verre polypropylène Dyneema™ |