Learn More
Ansell™ Gants de protection moyens VersaTouch™ série 72-285
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Description
- Couleur bleu clair
- Lavables jusqu’à 90°C
- Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires
- Idéal pour le désossage, la découpe, la transformation du poisson, la préparation des repas
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 254X |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | niveau 5 |
Matériau | Dyneema™ |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 9 |
Temperature (Metric) Max | 95°C |
À utiliser avec (application) | Pour le désossement, le découpage, la transformation du poisson, le filetage du poisson, la préparation des repas, les applications de transformation des fruits et légumes |
Type de manchette de gant | Maille |