Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtre de disque à membrane Versapor™ copolymère acrylique 3000
Filtres de disques utiles pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
131.00€ - 337.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) |
---|---|
Porosité | 3 μm |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 94 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17114561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66387 |
47 mm |
196.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17104561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66386 |
25 mm |
131.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17124561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66389 |
142 mm |
337.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection des instruments contre l’accumulation de particules
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) | |
3 μm | |
Non stérile | |
94 μm |