Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtre de disque à membrane Versapor™ copolymère acrylique 3000
Filtres de disques utiles pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66386
124.45 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17104561
  • 131.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection des instruments contre l’accumulation de particules
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé)
Non stérile
25 mm
3 μm
94 μm