Learn More
B Braun™ Gants pour examens en latex naturel, pour mains sensibles, non poudrés, Vasco™
Manufactured from powder-free natural latex. B Braun™ Vasco™ Sensitive Examination Gloves are non-sterile with synthetic lining and ambidextrous fit. Micro-roughened surface provides high tactility and grip.
31.15€
Spécification
Classification | EPI catégorie III |
---|---|
Code couleur | Blanc |
Finition externe | Surface micro-rugueuse |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Description
Non-sterile examination gloves in highly elastic natural latex- Powder-free
- With synthetic lining for easy donning
- Free of thiuram
- Ambidextrous fit
- Rolled edge
- Micro-roughened surface
- High tactility and grip
- AQL 1.5 (tightness)
- Tested to ASTM 1671-07 (Viral penetration) and EN 473-3
- In accordance with DIN EN 455
Spécification
EPI catégorie III | |
Surface micro-rugueuse | |
Latex | |
Gants d’examen | |
Texturés | |
Rebord roulé | |
100/paquet |
Blanc | |
Non | |
Powder Free | |
≥ 0,08 mm | |
Adaptés à la transformation des aliments | |
Oui | |
≥18 MPa avant vieillissement, ≥14 MPa après vieillissement |