Learn More
B Braun™ Gants pour examens en latex naturel, pour mains sensibles, non poudrés, Vasco™
Click to view available options
Dimensions:
S
Description
Gants d’examen non stériles en latex naturel hautement élastique
- Non poudré
- Avec doublure synthétique pour un enfilage facile
- Sans thiuram
- Ambidextres
- Bord roulé
- Surface microrugueuse
- Haute sensibilité et préhension
- AQL 1.5 (serrage)
- Testé conformément aux normes ASTM 1671-07 (pénétration virale) et EN 473-3
- Conformément à la norme DIN EN 455
Spécification
Spécification
Classification | EPI catégorie III |
Code couleur | Blanc |
Finition externe | Surface micro-rugueuse |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Dimensions | S |
Épaisseur (métrique) | ≥ 0,08 mm |
Type de doigt | Texturés |