Learn More
Cole-Parmer™ Filtres d’échappement pour milieux activés VapLock™
Les filtres d’échappement pour milieux activés VapLock™ réduisent les émissions et les odeurs chimiques dangereuses des récipients contenant des solvants
66.40€ - 93.95€
Especificaciones
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de confinement des solvants VapLock |
Filetage (impériale) | 1/4 po NPT(F) |
Código de producto | Marca | Type | Matériau | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Type | Matériau | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17225093
|
Cole-Parmer™
12019-79 |
Filtre d’évacuation, 75 g de carbone activé, 1/4 po NPT(F) ; 1/pièce | Charbon actif |
66.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16682033
|
Cole-Parmer™
12019-80 |
Filtre d’échappement avec indicateur, 75 g de carbone activé, 1/4 po NPT(F) ; 1/pce | Charbon actif avec indicateur de rupture |
93.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descripción
À utiliser avec des indicateurs pour définir un programme de remplacementServicio Técnico
Néant
Especificaciones
Sécurité des solvants | |
Systèmes de confinement des solvants VapLock | |
1/4 po NPT(F) |