Learn More
Cole-Parmer™ Filtres d’échappement pour milieux activés VapLock™
Les filtres d’échappement pour milieux activés VapLock™ réduisent les émissions et les odeurs chimiques dangereuses des récipients contenant des solvants
Marque: Cole-Parmer™ 12019-79
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec des indicateurs pour définir un programme de remplacementPrestations de service
Néant
Spécification
Sécurité des solvants | |
Charbon actif | |
Filtre d’évacuation, 75 g de carbone activé, 1/4 po NPT(F) ; 1/pièce |
Systèmes de confinement des solvants VapLock | |
1/4 po NPT(F) |