Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibre d’aramide Vantage™ série 70-766
Protection avancée contre les coupures et cuir de haute qualité pour une meilleure préhension.
498.00€
Spécification
Matériau arrière | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 4443, EN 407 |
Matériau de la manchette | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Type de manchette de gant | Poignet en maille long |
Matériau de revêtement | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Descripción
- Gants à usage intensif
- Avec pouce renforcé et coutures sur le dos des doigts
- Réduisent le risque de coupures et offrent une meilleure protection et une durée de vie prolongée
- Assurent une protection contre les blessures légères et les perforations
- Offrent une meilleure préhension, y compris dans des environnements huileux
- Manchettes plus longues pour une meilleure protection
- Intérieur vanisé en polyester / coton de couleur pour plus de confort
- Paume renforcée en cuir de qualité supérieure
Applications :
- Presse et emboutissage
- Manipulation de pièces de métal lourdes et grasses
- Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
Especificaciones
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Paume avec coussin en cuir | |
Haute résistance aux coupures |
Marquage CE, EN 388 : 4443, EN 407 | |
Poignet en maille long | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
12 paires |