Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibre d’aramide Vantage™ série 70-766
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Gants à usage intensif
- Avec pouce renforcé et coutures sur le dos des doigts
- Réduisent le risque de coupures et offrent une meilleure protection et une durée de vie prolongée
- Assurent une protection contre les blessures légères et les perforations
- Offrent une meilleure préhension, y compris dans des environnements huileux
- Manchettes plus longues pour une meilleure protection
- Intérieur vanisé en polyester / coton de couleur pour plus de confort
- Paume renforcée en cuir de qualité supérieure
Applications :
- Presse et emboutissage
- Manipulation de pièces de métal lourdes et grasses
- Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 4443, EN 407 |
Matériau de la manchette | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Poignet en maille long |
Matériau de revêtement | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Doublure | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Type de paume | Paume avec coussin en cuir |
Quantité | 12 paires |