Learn More
Oxyde de trifluorure de vanadium(V), 99 %, Thermo Scientific™
68.60€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS 13709-31-4
Formule moléculaire F3H3OV
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
Numéro MDL MFCD00042555
Clé InChI HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
CID PubChem 123322
Nom IUPAC vanadium(V) oxytrifluoride
SMILES F.F.F.O=[V]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367727
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014128.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11377727
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014128.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13709-31-4
126.96
HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
123322
F.F.F.O=[V]
F3H3OV
MFCD00042555
trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
vanadium(V) oxytrifluoride
Spécification
Vanadium(V) trifluoride oxide
13709-31-4
F3H3OV
UN3290
Insoluble in water.
F.F.F.O=[V]
126.96
123.94
Moisture sensitive
300°C
Poudre
MFCD00042555
trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
vanadium(V) oxytrifluoride
123322
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-250-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante