Learn More
Oxyde de trifluorure de vanadium(V), 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11377727
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-31-4
Formule moléculaire F3H3OV
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
Numéro MDL MFCD00042555
Clé InChI HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
CID PubChem 123322
Nom IUPAC vanadium(V) oxytrifluoride
SMILES F.F.F.O=[V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(V) trifluoride oxide
Point de fusion 300°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Numéro UN UN3290
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 123.94
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Moisture sensitive