Learn More
Oxyde de vanadium(IV,V), 99,5 % (métaux), Thermo Scientific™
72.50€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS 12037-42-2
Formule moléculaire O13V6
Poids moléculaire (g/mol) 513.64
Numéro MDL MFCD00064848
Clé InChI FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium oxide v6o13, vanox 13
CID PubChem 72720435
Nom IUPAC [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium; tetrakis(dioxovanadium)
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11378227
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022956.09
10 g
72.50€
10g
11388227
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022956.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
12037-42-2
513.64
FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
72720435
O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
O13V6
MFCD00064848
vanadium oxide v6o13, vanox 13
[(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium; tetrakis(dioxovanadium)
Spécification
Vanadium(IV,V) oxide
12037-42-2
Poudre cristalline
O13V6
UN3285
Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
513.64
513.64
Odorless
∼1500°C
Bleu-noir
(Base des métaux)
MFCD00064848
vanadium oxide v6o13, vanox 13
FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
[(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium; tetrakis(dioxovanadium)
72720435
99.5%
3.91 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H302+H332-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: VANADIUM COMPOUND, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante