Learn More
Oxyde de vanadium(IV,V), 99,5 % (métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11388227
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12037-42-2
Formule moléculaire O13V6
Poids moléculaire (g/mol) 513.64
Numéro MDL MFCD00064848
Clé InChI FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium oxide v6o13, vanox 13
CID PubChem 72720435
Nom IUPAC [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium; tetrakis(dioxovanadium)
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV,V) oxide
Point de fusion ∼1500°C
Couleur Bleu-noir
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3285
Informations sur la solubilité Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 513.64
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 3.91 g/mL