Learn More
Oxyde de vanadium(IV), 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
94.37€ - 374.87€
Identifiants chimiques
CAS | 12036-21-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2V |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.94 |
Numéro MDL | MFCD00049702 |
Clé InChI | GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g |
CID PubChem | 82849 |
ChEBI | CHEBI:30047 |
Nom IUPAC | Dioxovanadium |
SMILES | O=[V]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022957.09 |
10 g |
94.37€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022957.18 |
50 g |
374.87€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vanadium(IV) oxide is used in chemical sensors, energy-conserving coatings, transparent conductors and switching materials. It acts as a stationary optical shutter, optical modulators, cameras and data storage. As infrared modulators, it is used for the missile guidance systems. Thin films made up of vanadium dioxide find applications in electro-optical switches, micro-optical switch, passive smart radiators and sunshields for spacecraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12036-21-4 | |
82.94 | |
GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N | |
82849 | |
Dioxovanadium |
O2V | |
MFCD00049702 | |
vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g | |
CHEBI:30047 | |
O=[V]=O |
Spécification
Vanadium(IV) oxide | |
12036-21-4 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00049702 | |
Insoluble in water. | |
O=[V]=O | |
82.94 | |
CHEBI:30047 | |
4.339 g/mL |
1967°C | |
Poudre maillée de -100 | |
O2V | |
vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g | |
GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxovanadium | |
82849 | |
82.94 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-841-1
missing translation for 'tsca' : Oui
- Vanadium(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide