Learn More
Oxyde de vanadium(IV), 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308237
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Vanadium(IV) oxide is used in chemical sensors, energy-conserving coatings, transparent conductors and switching materials. It acts as a stationary optical shutter, optical modulators, cameras and data storage. As infrared modulators, it is used for the missile guidance systems. Thin films made up of vanadium dioxide find applications in electro-optical switches, micro-optical switch, passive smart radiators and sunshields for spacecraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-21-4
Formule moléculaire O2V
Poids moléculaire (g/mol) 82.94
Numéro MDL MFCD00049702
Clé InChI GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g
CID PubChem 82849
ChEBI CHEBI:30047
Nom IUPAC Dioxovanadium
SMILES O=[V]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV) oxide
Point de fusion 1967°C
Forme physique Poudre maillée de -100
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 82.94
Densité 4.339 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide