Learn More
Chlorure de vanadium(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de vanadium (III), 97 %, Cl3V, numéro CAS-7718-98-1, trichlorure de vanadium, 100 g, 96 % min. (argentométrie), noir à bleu, 3,0000 g/ml, 231-744-6, 13,289, 157,3, mention d’avertissement GHS :danger
42.10€ - 313.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7718-98-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3V |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.29 |
Numéro MDL | MFCD00011454 |
Clé InChI | HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Vanadium trichloride |
CID PubChem | 62647 |
Nom IUPAC | trichlorure de vanadium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10741145
|
Thermo Scientific Acros
197000050 |
5 g | Flacon en verre |
42.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10184020
|
Thermo Scientific Acros
197000250 |
25 g | Flacon en verre |
114.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10791851
|
Thermo Scientific Acros
197001000 |
100 g | Flacon en verre |
313.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7718-98-1 | |
157.29 | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
62647 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Cl3V | |
MFCD00011454 | |
Vanadium trichloride | |
trichlorure de vanadium |
Spécification
Vanadium(III) chloride | |
99% | |
Bleu à noir | |
96% min. (Argentometry) | |
VCl3 | |
13,289 | |
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] | |
157.29 | |
157.3 | |
3 |
250.0°C | |
7718-98-1 | |
Poudre | |
Cl3V | |
MFCD00011454 | |
Vanadium trichloride | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure de vanadium | |
62647 | |
97% | |
3.0000g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-744-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YW2800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Vanadium(III) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.