Learn More
Chlorure de vanadium(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10791851
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Chlorure de vanadium (III), 97 %, Cl3V, numéro CAS-7718-98-1, trichlorure de vanadium, 100 g, 96 % min. (argentométrie), noir à bleu, 3,0000 g/ml, 231-744-6, 13,289, 157,3, mention d’avertissement GHS :danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7718-98-1
Formule moléculaire Cl3V
Poids moléculaire (g/mol) 157.29
Numéro MDL MFCD00011454
Clé InChI HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Vanadium trichloride
CID PubChem 62647
Nom IUPAC trichlorure de vanadium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(III) chloride
Point de fusion 250.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Bleu à noir
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Formule linéaire VCl3
Fieser 13,289
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether
Poids de la formule 157.3
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3
Densité 3.0000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.