Learn More
Valérophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
18.10€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1009-14-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
Numéro MDL | MFCD00009480 |
Clé InChI | XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci |
CID PubChem | 66093 |
ChEBI | CHEBI:36812 |
Nom IUPAC | 1-phénylpentan-1-one |
SMILES | CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10212752
|
Thermo Scientific Acros
140800050 |
5 g | Flacon en verre |
18.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10497150
|
Thermo Scientific Acros
140800250 |
25 g | Flacon en verre |
41.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626152
|
Thermo Scientific Acros
140801000 |
100 g | Flacon en verre |
113.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15149183
|
Thermo Scientific Acros
140805000 |
500 g | Flacon en verre |
377.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1009-14-9 | |
162.23 | |
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N | |
66093 | |
1-phénylpentan-1-one |
C11H14O | |
MFCD00009480 | |
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci | |
CHEBI:36812 | |
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Valerophenone | |
1009-14-9 | |
Vert-jaune à jaune | |
105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg) | |
Authentique | |
C11H14O | |
1.5143 to 1.5163 | |
07,327 | |
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci | |
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
162.23 | |
CHEBI:36812 | |
98% |
98% | |
-9.0°C | |
0.9800g/mL | |
102°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5CO(CH2)3CH3 | |
MFCD00009480 | |
0.98 | |
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylpentan-1-one | |
66093 | |
162.23 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-767-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only