Learn More
Valérophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626152
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1009-14-9
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00009480
Clé InChI XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
CID PubChem 66093
ChEBI CHEBI:36812
Nom IUPAC 1-phénylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Valerophenone
Note relative au nom 98%
Point de fusion -9.0°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.5143 to 1.5163
Quantité 100 g
Beilstein 07,327
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Valerophenone