Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à deux étages, pour produits chimiques, MPC 095 Z, pression limite de 5 mbar
Les pompes à membrane sèches Welch-Ilmvac™, sans huile, à deux étages, pour produits chimiques, (MPC 095 Z) peuvent fournir une pression optimale de 5 mbar à des niveaux sonores < 45 dB. Fournies avec une valve de ballast à gaz.
Marque: Welch-Ilmvac™ 412422-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type de produit : Pompe à membrane
- Sans huile : Oui
- Nombre d’étages : Deux
- Application : Pour produits chimiques
- Déplacement d’air : 15 l/min
- Pression limite : 5 mbar
- Bruit de fond : Moins de 45 dB
- Dimensions (L/P/H) : 235 mm x 140 mm x 277 mm
- Poids : 6,15 kg
- Alimentation électrique : 90-260 VCA
Spécification
Vanne du ballast à gaz | |
MPC 095 Z | |
6,15 kg | |
277 mm | |
Système de vide | |
2 | |
Pour produits chimiques | |
5 mbar |
140 mm | |
< 45 dB | |
Pompe à membrane sans huile | |
235 mm | |
15 l/min | |
Sans huile | |
2 | |
90/260 VCA |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à deux étages, pour produits chimiques, MPC 095 Z, pression limite de 5 mbar > Pompe à membrane sans huile
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu