Learn More
Welch™ Système de pompe à vide à sec CHEMSTAR™
Mécanisme de pompage multi-étage intégré. Le système de pompe à vide à sec Welch™ CHEMSTAR™ est commandé par logiciel et entièrement résistant aux produits chimiques.
Marque:  Welch™ U2070C-02
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15516385
  • 7640.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Système automatisé
  • Pompage des gaz et vapeurs corrosifs
  • 50 millitorr à haut débit
  • Sans huile, sans piégeage à froid
  • Système résistant aux produits chimiques : Compact et efficace, très faible maintenance
  • Éliminez les changements d’huile de pompe et le piégeage à froid
  • Optimisation de la charge de vapeur à fonctionnement électronique et auto-nettoyage du système
Applications :
  • Collecteurs de séchage (lignes Schlenk)
  • Lyophilisateurs de petite taille
  • Étuves à vide de petite à moyenne taille
  • Boîtes à gants
  • Concentrateurs/évaporateurs
  • Application industrielle légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3 A
45,9 x 21,6 x 46,7 cm (18,1 x 8,5 x 18,4 po)
50 lb
50/60 Hz
0,07 mbar
1 pH avec ensemble de cordons Schuko
2070C-02
22,7 kg
Système de vide
230 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Welch™ Système de pompe à vide à sec CHEMSTAR™ > Système de pompe à vide à sec