Learn More
Buerkle™ Pompe à vide ou à pression VacuMan™
La pompe manuelle peut être utilisée d’une main pour créer un vide ou une pression, indépendamment d’une alimentation électrique (par ex. filtration sous vide, prélèvement d’échantillons, dissipation de dessiccateurs).
299.00€ - 451.00€
Spécification
Vide max. | -850 Mbar |
---|---|
Comprend | Manomètre |
Débit | 16 ml/pistons |
À utiliser avec | Raccord pour tuyaux de diamètre intérieur de 6,4 mm |
Type de pompe | Pompe à vide |
Alert:
D’autres volumes d’échantillonnage sont disponibles sur demande !
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10250322
|
Buerkle™
5620-2180 |
PVC |
299.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10440544
|
Buerkle™
5620-2181 |
Aluminium |
451.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Sans entretien
- Auto-lubrification
- Principalement résistant à la corrosion
- Raccord pour flexibles de diamètre intérieur 6,4 mm
- Disponible en PVC ou en aluminium pour un usage intensif
Spécification
-850 Mbar | |
16 ml/pistons | |
Pompe à vide | |
Résistant à la corrosion | |
+2 bar |
Manomètre | |
Raccord pour tuyaux de diamètre intérieur de 6,4 mm | |
1 | |
Filtration sous vide, prise d’échantillons, dissipation des dessiccateurs |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pompe à vide ou à pression VacuMan™