Learn More
Buerkle™ Pompe à vide ou à pression VacuMan™
La pompe manuelle peut être utilisée d’une main pour créer un vide ou une pression, indépendamment d’une alimentation électrique (par ex. filtration sous vide, prélèvement d’échantillons, dissipation de dessiccateurs).
Marque: Buerkle™ 5620-2181
386.43 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Autres volumes d’échantillonnage disponibles sur demande !
Description
- Sans entretien
- Auto-lubrification
- Principalement résistant à la corrosion
- Raccord pour flexibles de diamètre intérieur 6,4 mm
- Disponible en PVC ou en aluminium pour un usage intensif
Spécification
-850 Mbar | |
Aluminium | |
Raccord pour tuyaux de diamètre intérieur de 6,4 mm | |
1 | |
Filtration sous vide, prise d’échantillons, dissipation des dessiccateurs |
Manomètre | |
16 ml/coup | |
Pompe à vide | |
Résistant à la corrosion | |
+2 bar |