Learn More
Buerkle™ Tige d’extension en acier inoxydable V4A
La tige d’extension en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour pipette en silicone Buerkle™ permet de prélever des échantillons de profondeurs atteignant 3,5 m.
79.67€ - 100.10€
Spécification
Type de produit | Tige d’extension |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Autoclavable | Autoclavable |
Description | Équipement pour SiloPicker |
À utiliser avec (équipement) | SiloPicker |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10574762
|
Buerkle™
5380-0508 |
50 cm |
79.67€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10321282
|
Buerkle™
5380-1008 |
100 cm |
100.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Échantillonnage jusqu’à 3,5 m
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Tige d’extension | |
Autoclavable | |
SiloPicker |
Acier inoxydable (V4A) | |
Équipement pour SiloPicker |