Learn More
Buerkle™ Tige d’extension en acier inoxydable V4A
La tige d’extension en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour pipette en silicone Buerkle™ permet de prélever des échantillons de profondeurs atteignant 3,5 m.
Marque: Buerkle™ 5380-1008
90.15 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échantillonnage jusqu’à 3,5 m
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Tige d’extension | |
Autoclavable | |
SiloPicker |
Acier inoxydable (V4A) | |
Équipement pour SiloPicker | |
100 cm |