Learn More
Fisherbrand™ Lampe à UV, double longueur d’onde
Utilisation comme méthode de purification. La lampe UV Fisher Scientific™ à double longueur d’onde peut être utilisée en association avec d’autres méthodes pour réduire la reproduction microbienne dans l’eau purifiée.
352.00€ - 355.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15449689
|
Fisherbrand™
RAUV135B1 |
Système d’eau ultrapure ACCU100 |
355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15469689
|
Fisherbrand™
RAUV357B1 |
Système d’eau ultrapure ACCU500 |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour systèmes d’eau ultra-pure Accu100 et Accu500
- Empêche la reproduction microbienne
Spécification
185/254 nm |