Learn More
Fisherbrand™ Lampe à UV, double longueur d’onde
Utilisation comme méthode de purification. La lampe UV Fisher Scientific™ à double longueur d’onde peut être utilisée en association avec d’autres méthodes pour réduire la reproduction microbienne dans l’eau purifiée.
Marque: Fisherbrand™ RAUV357B1
Description
- Pour systèmes d’eau ultra-pure Accu100 et Accu500
- Empêche la reproduction microbienne
Spécification
185/254 nm | |
Système d’eau ultrapure ACCU500 |